Learn More
Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers), TRC
Codice prodotto. 30357215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357215 50 mg 50mg
30354360 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30357215 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC28352050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C10 H17 N O3 S
Molecular Weight (g/mol) 231.312
Sinonimo (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1,3'-Dioxide
IUPAC Name (2S,5S)-2-methyl-1'-oxidospiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane] 3-oxide
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1=O)C[N@+]3([O-])CC[C@@H]2CC3
Specifica
Materiale o nome chimico Cevimeline N,S-dioxide (Mixture of diastereomers)
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H17NO3S/c1-8-14-10(7-15(8)13)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10-,11+,15?/m0/s1
Peso formulazione 231.093