Learn More
CF 1743, TRC
Codice prodotto. 30366303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366303 250 mg -
30363691 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30366303 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC291710250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 319425-66-6
Formula molecolare C22H26N2O5
Molecular Weight (g/mol) 398.45
Sinonimo CF 1743, 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
IUPAC Name 3-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6-(4-pentylphenyl)furo[2,3-d]pyrimidin-2-one
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)C2=CC3=CN([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N=C3O2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H26N2O5/c1-2-3-4-5-14-6-8-15(9-7-14)18-10-16-12-24(22(27)23-21(16)29-18)20-11-17(26)19(13-25)28-20/h6-10,12,17,19-20,25-26H,2-5,11,13H2,1H3/t17-,19+,20+/m0/s1
Peso formulazione 398.1842