Learn More
cFMS Receptor Inhibitor II, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497347
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497347 5 mg 5mg
16434638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16497347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112451
MedChemExpress cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
Specifikationer
Materiale o nome chimico cFMS Receptor Inhibitor II
CAS 959860-85-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H20N4O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (226.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=C2)C3=CC=C(C4=CC=NC=C4)C=C3N=C1)N
Molecular Weight (g/mol) 368.43
Peso formulazione 368.43
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.