missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cFMS Receptor Inhibitor II, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200098165
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16497347 5 mg 5mg
16434638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16497347 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY112451

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.

cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.

Specifica

Materiale o nome chimico cFMS Receptor Inhibitor II
CAS 959860-85-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H20N4O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (226.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=C2)C3=CC=C(C4=CC=NC=C4)C=C3N=C1)N
Molecular Weight (g/mol) 368.43
Peso formulazione 368.43
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.