Learn More
Laboratoires Anios CG Dermanios Scrub
Codice prodotto. 15195264
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15195264 500 ml pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15195264 Fornitore Laboratoires Anios N. del fornitore 2082522
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Antiseptic soap for hygienic handwashing.
Antiseptic Soap:
  • Clear solution, slightly viscous
  • Product pH : approx. 5
  • Density : approx. 1.0
Specifications
Product Type CG Dermanios Scrub
Composizione Digluconato da eccipienti della clorexidina
Da utilizzare con (applicazione) Per ambiente chirurgico, medico e camera sterile industriale
Quantità Confezione da 12
Volume (sistema metrico) 500 ml
compliance-icons
Product Identifier
  • DERMANIOS SCRUB CG
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P401-Conservare.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-GLUCONIC ACID, COMPOUND WITH N, N''-BIS(4-CHLOROPHENYL)-3, 12- DIIMINO-2, 4,11, 13-TETRAAZATETRA