Learn More
CGB5 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601817 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601817 100 μg 100µL
18613057 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18601817 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300335100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CGB5 Polyclonal specifically detects CGB5 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene CGB5
Applicazioni ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:5000-1:10000
Formulazione 0.2 um filtered solution in PBS
Alias gene CGB3, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 5 subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide 5, HCG, MGC119822
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CGB5 (Accession#: P01233-1; Met1-Gln165)
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 93659
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus