Learn More
CGGBP1 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2F5G9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene CGGBP1
Clone 2F5G9
Concentrazione 0.93 mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16808485
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66524-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16898475
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Proteintech
66524-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a CGG repeat-binding protein that primarily localizes to the nucleus. CGG trinucleotide repeats are implicated in many disorders as they often act as transcription- and translation-regulatory elements, can produce hairpin structures which cause DNA replication errors, and form regions prone to chromosomal breakage. CGG repeats are also targets for CpG methylation. In addition to its ability to bind CGG repeats and regulate transcription, this gene is believed to play a role in DNA damage repair and telomere protection. In vitro studies indicate this protein does not bind to methylated CpG sequences.
Specifica
Specifica
CGGBP1
0.93 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
20 kDa CGG binding protein, CGG binding protein 1, CGGBP, CGGBP1, p20 CGGBP, p20 CGGBP DNA binding protein
Cggbp1
IgG1
Protein G
Antibody
2F5G9
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
Q9UFW8
288353, 8545
CGGBP1 Fusion Protein Ag1129
Primary
-20°C
CGGBP1