Learn More
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Codice prodotto. 30001205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001205 50 mg 50mg
18005472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001205 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1134/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.88€
    455.70€ / 50mg
    Risparmia 46.18€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64208-32-8
Formula molecolare C14H22ClN3O3
Specifica
Materiale o nome chimico CGP 12177 hydrochloride
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 315.8
Purezza >98%
Peso molecolare 315.798