Learn More
CGS-12066A Maleate Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-7-(trifluoromethyl)-pyrrolo[1,2-a]quinoxaline (2Z)-2-Butenedioate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H17F3N4.C4H4O4/c1-22-7-9-23(10-8-22)16-15-3-2-6-24(15)14-5-4-12(17(18,19)20)11-13(14)21-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-6,11H,7-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Peso formulazione | 450.1515 |