Learn More
R&D Systems™ CGS 12066B dimaleate
Codice prodotto. 30001460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001460 10 mg 10mg
18013942 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001460 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0638/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT1B agonist
5-HT1B full agonist, 10-fold selective over 5-HT1A and 1000-fold selective over 5-HT2C receptors. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109028-10-6
Formula molecolare C25H25F3N4O8
Specifica
Materiale o nome chimico CGS 12066B dimaleate
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 566.49
Purezza >98%
Peso molecolare 566.49