Learn More
CGS 12066B dimaleate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15485969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15485969 10 mg 10mg
15495969 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15485969 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63801.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
5-HT-1B full agonist
5-HT-1B full agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109028-10-6
Formula molecolare C25H25F3N4O8
Molecular Weight (g/mol) 566.49
Numero MDL MFCD00055048
InChI Key HTEVMLYDEWVIQE-LVEZLNDCSA-N
Sinonimo cgs 12066b dimaleate, 1-methyl-4-7-trifluoromethyl pyrrolo 1,2-a quinoxalin-4-yl piperazine; bis butenedioic acid
PubChem CID 71299720
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid;4-(4-methylpiperazin-1-yl)-7-(trifluoromethyl)pyrrolo[1,2-a]quinoxaline
SMILES CN1CCN(CC1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(F)(F)F)N4C2=CC=C4.C(=CC(=O)O)C(=O)O.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico CGS 12066B dimaleate
Punto di fusione 126°C to 127°C
Colore White
Quantità 10 mg
Peso formulazione 566.49
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid