Learn More
CGS 21680 Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455548
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16455548 10 mg -
16446106 100 mg 100mg
16441717 50 mg 50mg
16428257 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16455548 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13201A
MedChemExpress CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
CGS 21680 Hydrochloride is a selective adenosine A2A receptor agonist with a Ki of 27 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico CGS 21680 Hydrochloride
CAS 124431-80-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H30ClN7O6
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 20 mg/mL (37.31 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=C(CCNC2=NC3=C(N=CN3[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(NCC)=O)O4)C(N)=N2)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 535.98
Peso formulazione 535.98
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only