Learn More
MedChemExpress CH 5450
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.47% |
| CAS | 252557-97-4 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecolare | 652.73 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | DMSO : ≥ 43 mg/mL (65.88 mM) |
| Sinonimo | Z-Ile-Glu-Pro-Phe-Ome |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.