Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Codice prodotto. 30274613 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
10 paia
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
30274613 Small 10 paia
30274530 Medium 10 paia
30274580 Large 10 paia
30274574 X-Large 10 paia
30274508 2X-Large 10 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30274613 Fornitore Skytec™ N. del fornitore SKG00070BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.21€
    36.90€ / 10 paia
    Risparmia 12.31€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.
  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 6
Certifications/Compliance (Europe) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
Coating Material Nitrile
Colore Black
Monouso Single-use
Finitura esterna Grip Pattern
Hand Ambidextrous
Uso per laboratorio/camera controllata No
Latex Free Yes
Powdered Powder Free
Product Type ESD Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard 3001X
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES J, K, L, M, O, P, S, T
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Peso (sistema imperiale) 2.26 oz.
Peso (sistema metrico) 64 g