Learn More
CH5132799, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499127
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16499127 5 mg 5mg
16476548 10 mg 10mg
16466776 100 mg -
16402647 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16499127 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15466
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico CH5132799
CAS 1007207-67-1
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H19N7O3S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1
Molecular Weight (g/mol) 377.42
Peso formulazione 377.42
Percent Purity 98.81%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only