Learn More
R&L Enterprises™ Morsetti a catena
Codice prodotto. 12936826 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
0 to 150 mm dia.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12936826 0 to 150 mm dia. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12936826
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per il supporto di articoli con diametro compreso tra 0 e 150 mm. I morsetti con catena R&L Enterprises™ sono dotati di ganasce strette da una vite di tensione con testa in plastica.
  • Shaft diameter of 10mm
  • Shaft and tensioner parts are nickel plated
  • Chain is coated in rubber
  • With cork-lined jaws
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Morsetto con catena
Materiale Catena rivestita di gomma
Include Cork-lined Jaws
Size 0 to 150 mm dia.