Learn More
mb2 Seduta in ecopelle su rotelle
Codice prodotto. 11913025
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11913025 Black Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11913025 Fornitore mb2 N. del fornitore AT1B1D1NE2SKAINOIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    248.00€ / pezzi 1
    Risparmia 9.00€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in ecopelle su ruote - Meccanismo contatto - Cilindro di altezza standard
  • Sedia da laboratorio in ecopelle
  • Sedile e schienale in ecopelle
  • Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Ruote per pavimenti duri da 50 mm
Specifica
Product Type Contact Seat Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Stile parte posteriore Ergonomic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 440 to 580 mm
Peso (sistema metrico) 9,64 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Vinyl Upholstery
Tipo di seduta Desk Height