Learn More
mb2 Seduta in tessuto su rotelle
Codice prodotto. 30130599
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30130599 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130599 Fornitore mb2 N. del fornitore AT1B1D1E2/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    246.24€ / pezzi 1
    Risparmia 2.76€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in tessuto su ruote - Meccanismo contatto - Cilindro di altezza standard
  • Sedia da laboratorio in tessuto
  • Sedile e schienale in tessuto
  • Movimento dello schienale regolabile in altezza, profondità e a contatto permanente bloccabile in ogni posizione
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Ruote per pavimenti duri da 50 mm
Specifica
Product Type Contact Seat Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Stile parte posteriore Ergonomic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 440 to 580 mm
Peso (sistema metrico) 9,64 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Fabric
Tipo di seduta Desk Height