Learn More
mb2 Seduta in tessuto nero su piedini
Codice prodotto. 30130626
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30130626 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30130626 Fornitore mb2 N. del fornitore AT3XB3C1BD1E3/8033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.00€
    327.65€ / pezzi 1
    Risparmia 3.35€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sedile in tessuto nero su piedini - Meccanismo asincrono - Cilindro di altezza - Poggiapiedi
  • Sedia da laboratorio in tessuto nero
  • Sedile e schienale in tessuto
  • Meccanica asincrono
  • Regolabile in altezza tramite cilindro pneumatico
  • Poggiapiedi
  • Base in nylon rinforzato a 5 razze
  • Piedini
Specifica
Product Type Contact Seat Chair
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Stile parte posteriore Ergonomic
Quantità 1 Ea.
Altezza seduta 590 to 860 mm
Peso (sistema metrico) 12.04 kg
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote No
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare No
Con inclinazione Yes
Materiale Fabric
Tipo di seduta High Bench Height