Learn More
Chalcone, 97%
Codice prodotto. 10496990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10496990 100 g Plastic bottle 100g
10143590 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10496990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159431000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-41-7
Formula molecolare C15H12O
Molecular Weight (g/mol) 208.26
Numero MDL MFCD00003082
InChI Key DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Sinonimo chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Chalcone
Nota nome 97%
Punto di fusione 53.0°C to 58.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 345.0°C to 348.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH=CHCOC6H5
Quantità 100 g
Beilstein 07, 478
Indice di Merck 15, 2036
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether,chloroform,benzene and,carbon disulfide,slightly soluble in alcohol
IUPAC Name (2E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one
Peso formulazione 208.26
Percent Purity 97%
Forma fisica Granular Powder