Descrizione
- Used for IEF, PAGE
- Nonionic or zwitterionic detergent
- Analytic specification of raw material supplied with the product
- Partially soluble in cold and hot water
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | CHAPS |
| CAS | 75621-03-3 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | C32H58N2O7S |
| Sinonimo | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| InChI Key | UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N |
| SMILES | CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C |
| IUPAC Name | 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate |
| Molecular Weight (g/mol) | 614.883 |
| PubChem CID | 134129639 |
| Vedi altri risultati |