Learn More
CHAPS, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499097
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499097 5 g 5g
16461519 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16499097 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15435
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress CHAPS, a derivative of Cholic acid, is a zwitterionic detergent for solubilizing membrane proteins. CHAPS is used for stabilization of various protein-DNA complexes and can retain biochemical activity of proteins in solution.
CHAPS, a derivative of Cholic acid, is a zwitterionic detergent for solubilizing membrane proteins. CHAPS is used for stabilization of various protein-DNA complexes and can retain biochemical activity of proteins in solution.
Specifica
Materiale o nome chimico CHAPS
CAS 75621-03-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H58N2O7S
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità H2O : 83.33 mg/mL (135.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O[C@@H]1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@@H]([C@H](C)CCC(NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@@]([H])2C1
Molecular Weight (g/mol) 614.88
Peso formulazione 614.88
Percent Purity 96.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only