Learn More
CHAPS, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11481632 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11481632 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11481632 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04808196
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
CHAPS, ≥98%, White Powder
  • CHAPS is useful for solubilizing membrane proteins.
  • Frequently used prior to electrophoresis since it generally does not denature the proteins.
  • CHAPS is a Zwitterionic detergent.
Specifica
Colore White
CAS 75621-03-3
Forma fisica Powder
Punto di fusione 157°C (decomposition)(literature)
pH 4.0 to 7.0 (10% aq. soln.)
Quantità 5 g
Formula molecolare C32H58N2O7S
Sinonimo 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, CHAPS hydrate
Informazioni di solubilità Soluble in 10% aqueous solution.(Lit.)
InChI Key UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Molecular Weight (g/mol) 614.88
Percent Purity ≥98%