Learn More
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Descrizione
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm |
| Materiale o nome chimico | CHAPS |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 267°C |
| Quantità | 5 g |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Indice di Merck | 15, 2043 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- CHAPS
- Attenzione
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.