Learn More
CHAPS (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents™
Descrizione
CHAPS is a Zwitterionic detergent used for solubilizing membrane proteins.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.1 max. (1%) at 260nm, 0.1 max. (1%) at 280nm |
| Materiale o nome chimico | CHAPS |
| Colore | White |
| Forma fisica | Solid |
| Punto di fusione | 267°C |
| Quantità | 1 g |
| Identificazione | Pass Test |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Intervallo percentuale saggio | ≥98 % |
| Indice di Merck | 15, 2043 |
| Vedi altri risultati |