Learn More
CHAPSO , MP Biomedicals
Codice prodotto. 17801391 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17801391 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17801391 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219032005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00€
    637.35€ / 5g
    Risparmia 32.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico CHAPSO
CAS 75621-03-3
Quantità 5 g
Formula molecolare C32H58N2O7S
Sinonimo 3-[(3-Cholamidopropyl)-dimethyl- ammonio]-2-hydroxy-1-propane sulfonate
InChI Key UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
IUPAC Name 3-[dimethyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 614.883
PubChem CID 134129639
Peso formulazione 630.9