Learn More
Charcoal, Technical, Decolourising Powder, ActIVated, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11478103 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11478103 500 g Plastic powder jar 500g
10000050 1 kg Plastic powder jar 1kg
10010050 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478103 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/4040/53
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 7440-44-0
Formula molecolare C
Numero MDL 133992
Specifica
Punto di fusione 3652°C
Colore Black
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 g
Peso formulazione 12g/mol
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Charcoal, Activated
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.