Learn More
Globe Scientific Charged Microscope Slides
Descrizione
- Produced from the finest quality optical Diamond™ White Glass
- Ideal for use in histology, cytology, and pathology departments
- Convenient adhesive slides save the user time and money
- Packed in high-quality white plastic boxes
- Pre-cleaned and ready to use
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| N. per custodia | 1440 |
| N. per confezione | 72 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Edges | Ground |
| Frosted | 1 End, 1 Side |
| Materiale | Diamond™ White Glass |
| Precleaned | Yes |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Vedi altri risultati |