Learn More
Hirschmann™ Charger 230V EU
Codice prodotto. 10156980
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Battery 230V pipetus
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10156980 Battery 230V pipetus Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10156980 Fornitore Hirschmann™ N. del fornitore 9907503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25€
    97.50€ / pezzi 1
    Risparmia 33.75€
    25% Sconto
In stock
Spare part charger 230 Volt EU for all new pipetus™ models and for opus™.
  • Spare part charger 230 Volt EU for all new pipetus™ models and for opus™.
Specifica
Product Type Charger
Da utilizzare con (apparecchiatura) Battery 230V pipetus
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V