Learn More
Chebulinic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461668
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16461668 5 mg 5mg
16409258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16461668 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN2033
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Chebulinic acid is a potent natural inhibitor of M. tuberculosis DNA gyrase, also can inhibit SMAD-3 phosphorylation, inhibit H+ K+-ATPase activity.
Chebulinic acid is a potent natural inhibitor of M. tuberculosis DNA gyrase, also can inhibit SMAD-3 phosphorylation, inhibit H+ K+-ATPase activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Chebulinic acid
CAS 18942-26-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C41H32O27
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (104.53 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C[C@H](C(O[C@@]([C@H](O[C@H]1OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)COC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)([H])[C@@](OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)([H])[C@@]1([H])OC5=O)=O)[C@@]([C@H]6O)([H])C(C5=CC(O)=C7O)=C7OC6=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 956.68
Peso formulazione 956.68
Percent Purity 97.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only