Learn More
Cole-Parmer™ Check Valves with Pipe Thread Connections
Designed for use with Cole-Parmer tubing
206.00€ - 342.00€
Codice del prodotto | Marca | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Pressione massima | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11839462
|
Cole-Parmer™
01350-30 |
100 psi |
294.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11819462
|
Cole-Parmer™
01350-26 |
125 psi |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11829462
|
Cole-Parmer™
01350-24 |
150 psi |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Check valve
- With pipe thread connections
- Available with 1/4 or 1/2 in. NPT(F) Connections
Specifica
Check Valve |