Learn More
Hanna Instruments™ Termometro digitale Checktemp
Codice prodotto. 13039322
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza sonda (sistema metrico):
105 mm
110 mm
Diametro sonda (sistema metrico):
3 mm
3.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza sonda (sistema metrico) Diametro sonda (sistema metrico) Dimensione della confezione
13039322 105 mm 3 mm Pezzo
15350684 - 3.6 mm Pezzo
15379353 110 mm 3 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13039322 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI98501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.00€
    57.19€ / pezzi 1
    Risparmia 15.81€
    21% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Digital thermometer with stainless steel penetration probe that delivers high accuracy temperature measurements over a wide temperature range without worrying about breakage or condensation.
  • Unique calibration check feature
  • Unique high accuracy of ±0.3°C between the critical range of -20°C to 90°C
  • Choice of models with fixed probe or probe on 1m cable
  • ACCP Compatible - Use as a tool for control in HACCP analysis
  • CAL Check™ - Automatically verifies calibration at startup
Specifica
Certificazione/Conformità AISI 316, compatibilità HACCP
Diametro sonda (sistema metrico) 3 mm
Da utilizzare con (applicazione) Didattica, alimenti (conservazione, trasporto, produzione, cottura), laboratorio
Altezza (sistema metrico) 66 mm
Include Sonda
Lunghezza sonda (sistema metrico) 105 mm
Tipo di sonda Fisso
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema metrico) 51.3 g
Product Type Digital Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.3°C
Display Digitale