Learn More
Hanna Instruments™ Termometro digitale Checktemp
Codice prodotto. 15350684
Cambia vista
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
3 mm
3.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza sonda (sistema metrico):
105 mm
110 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro sonda (sistema metrico) unitSize Lunghezza sonda (sistema metrico)
15350684 3.6 mm Pezzo -
13039322 3 mm Pezzo 105 mm
15379353 3 mm Pezzo 110 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15350684 Fornitore Hanna Instruments™ N. del fornitore HI98501
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Digital thermometer with stainless steel penetration probe that delivers high accuracy temperature measurements over a wide temperature range without worrying about breakage or condensation.
  • A digital thermometer with stainless steel penetration probe. It delivers high accuracy temperature measurements over a wide temperature range without worrying about breakage or condensation
  • Checktemp™ is the ideal instrument for measuring temperature according to HACCP requirements
  • ±0.2°C (±0.5°F) - Accuracy
  • Most accurate temperature tester in the world
  • CAL Check™ - Automatically verifies calibration at startup
  • °C/°F Status – User selectable
  • Large display with wide environmental temperature range and viewing angle.
  • IP 65 water resistant protection
  • HACCP Compatible - Use as a tool for control in HACCP analysis
  • AISI 316 stainless steel penetration Probe
  • 3000 hours of battery life (Continuous use)
Specifica
Certificazione/Conformità AISI 316, compatibilità HACCP
Diametro sonda (sistema metrico) 3.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Didattica, alimenti (conservazione, trasporto, produzione, cottura), laboratorio
Include Sonda
Tipo di sonda Fisso
Risoluzione 0,1°C
Peso (sistema metrico) 51.3 g
Product Type Digital Thermometer
Temperatura max (sistema metrico) 150°C
Min. Temperature (Metric) -50°C
Temperature Range (Metric) Da -50°C a +150°C
Calibrated Sì
Accuracy ±0.3°C
Display Digitale