Learn More
Chelidonic acid, MedChemExpress
Descrizione
Chelidonic acid is a component of Chelidonium majus L., used as an antimicrobial. Chelidonic acid also shows anti-inflammatory activity. Chelidonic acid has potential to inhibit IL-6 production by blocking NF-κB and caspase-1. Chelidonic acid is a glutamate decarboxylase inhibitor, with a Ki of 1.2 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chelidonic acid |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 99-32-1 |
| Colore | Off-White to Gray |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C7H4O6 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 25 mg/mL (135.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (13.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC(C=C(C(O)=O)O1)=O)O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only