Learn More
CHEMetrics Ricariche per kit per test Chemets™
Provides results in two minutes or less
32.65€ - 39.95€
Specifica
Analiti | Ossigeno disciolto |
---|---|
N. di test | 30 |
Durata del test | 2 min. |
Tipo | Ricarica Chemets™ |
Codice del prodotto | Marca | Range | Metodo test | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Range | Metodo test | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11731044
|
CHEMetrics
R7501 |
Da 0 a 1 ppm | Rodazina D | Kit per analisi dell’ossigeno (disciolto) |
32.65€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11741044
|
CHEMetrics
R7512 |
1 to 12 ppm | Indigo Carmine | C-7512 comparators |
32.65€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11751044
|
CHEMetrics
R7540 |
Da 0 a 40 ppm | Rodazina D | Kit per analisi dell’ossigeno (disciolto) |
39.95€
pezzi 30 Qty Price Break Available |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Ricariche per kit per test per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
- Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
- In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Order Info
I pacchetti delle ricariche contengono 30 fiale.
Specifica
Ossigeno disciolto | |
30 | |
2 min. | |
Ricarica Chemets™ |