Learn More
CHEMetrics Ricariche per kit per test Chemets™
Codice prodotto. 11771044
Cambia vista
Click to view available options
N. di test:
30
Dimensione della confezione:
pezzi 30
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di test Dimensione della confezione
11771044 30 pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11771044 Fornitore CHEMetrics N. del fornitore R8012
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Provides results in two minutes or less
Ricariche per kit per test per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
  • Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
  • In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Specifica
Analiti Fenolo
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kit per analisi dei fenoli
Include 30 ampolle
N. di test 30
Range Da 0 a 1, da 1 a 12 ppm
Metodo test 4-Aminoantipirina
Tipo Ricarica Chemets™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • phenol vacu-vials, chemets, and vacuettes ampoules
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide(III)