Learn More
CHEMetrics Kit per l'analisi dell'acqua Chemets™
Codice prodotto. 11711004
Cambia vista
Click to view available options
Range:
Da 0 a 1 ppm
Da 0 a 100 ppb
Da 0 a 40 ppb
Da 1 a 12 ppm
Dimensione della confezione:
pezzi 30
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range unitSize
11711004 Da 0 a 1 ppm pezzi 30
11721004 Da 1 a 12 ppm pezzi 30
11731004 Da 0 a 40 ppb pezzi 30
11781004 Da 0 a 100 ppb pezzi 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11711004 Fornitore CHEMetrics N. del fornitore K7501
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
REMOVE
Risultati entro due minuti o meno
Provide results in two minutes or less
Kit per analisi delle acque per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
  • Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
  • In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Order Info
Sono disponibili anche confezioni di ricarica da 30 fiale.
Specifica
Analiti Ossigeno disciolto
Include Custodia di plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, contenitore per la conservazione di campioni da 25 ml, istruzioni, morsetto di montaggio adesivo, morsetto di montaggio permanente, tubo di campionamento
N. di test 30
Range Da 0 a 1 ppm
Durata del test 2 min.
Tipo Kit per analisi delle acque Chemets™
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oxygen CHEMets Kit
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide;diethylene glycol