Learn More
CHEMetrics Kit per l'analisi dell'acqua Chemets™
Description
Includes
REMOVE
Provide results in two minutes or less
Kit per analisi delle acque per rilevare la presenza di cloro (DPD), rame, ossigeno disciolto, perossido di idrogeno, fenoli, fosfato, silice, solfuro e altro. Progettate per la massima semplicità e accuratezza, le fiale Chemets da 7 mm di diametro presentano puntali conici con linea premarcata e reagente sigillato sotto vuoto all'interno.
- Per effettuare un test è sufficiente immergere la fiala Chemets nel campione e rompere il puntale per aspirare rapidamente il volume di campione corretto nella fiala
- In due minuti, o anche meno, la reazione tra il campione e il reagente produce un colore — che può essere quindi confrontato con lo standard di colore esatto per la quantificazione dei risultati
I comparatori hanno una durata di conservazione di due anni.
Order Info
Sono disponibili anche confezioni di ricarica da 30 fiale.
Specifications
Specifications
| Analiti | Ossigeno disciolto |
| Include | Custodia in plastica, 30 ampolle di reagente, ricarica, comparatore, coppetta portacampioni da 25 ml, istruzioni |
| N. di test | 30 |
| Range | Da 1 a 12 ppm |
| Durata del test | 2 min. |
| Tipo | Kit per analisi delle acque Chemets™ |
Safety and Handling
- Oxygen, dissolved
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.