Learn More
CHEMetrics™ Cyanide Neutralizer Solution
Codice prodotto. 11771264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11771264 20 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11771264 Fornitore CHEMetrics™ N. del fornitore A3800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
An accessory solution used in conjunction with reagent ampoules in the determination of free cyanide in water
  • Approximately 200 tests
  • 20mL bottles
  • Shelf life: 2 years
  • Range between .1 and .1-1ppm
Specifica
Intervallo di pH 4
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Determination of cyanide in water
Quantità 20 mL
Range 0 to 0.1 and 0.1 to 1ppm
Requisiti di stoccaggio 48.88°C
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.