Learn More
CHEMetrics Mercury-Free COD Vials Kits
Codice prodotto. 11813520
Cambia vista
Click to view available options
Range:
0 - 15000 ppm
0 to 15,000 ppm
0 to 150 ppm
0 to 150 ppm (LR)
0 to 1500 ppm
Da 0 a 1500 ppm
Include:
150 vials and instruction book
25 vials and instruction book
98 vials and instruction book
Manuale di istruzioni
N. di test:
149 (except distilled water)
24
97 (except distilled water)
Dimensione della confezione:
0.01L
0.08L
495mL
7.13L
pezzi 25
pezzi 98
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Include N. di test unitSize
11813520 0 - 15000 ppm Manuale di istruzioni 24 0.01L
11893510 0 to 150 ppm (LR) 25 vials and instruction book 24 pezzi 25
11701034 0 to 150 ppm 150 vials and instruction book 149 (except distilled water) 495mL
11803520 Da 0 a 1500 ppm Manuale di istruzioni 24 0.08L
11761044 0 to 1500 ppm 150 vials and instruction book 149 (except distilled water) 7.13L
11791054 0 to 15,000 ppm 98 vials and instruction book 97 (except distilled water) pezzi 98
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11813520 Fornitore CHEMetrics N. del fornitore K7371S
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Contains premeasured reagents for accurate, economical determination of COD
  • No need to modify or recalibrate existing equipment or procedures
  • Optical-quality glass for accuracy
  • Available in mercury and mercury-free versions
  • Standard 5/8 in. (16 mm) diameter for compatibility with standard COD reactors and spectrophotometers; can also be used in micro-COD reactors
  • Follow the EPA-approved method for compliance reporting and use potassium dichromate as the oxidizing agent, silver sulfate as the catalyst, and mercury chloride to remove chloride interference
  • Mercury-free version uses the same oxidizing agent and catalyst without the chloride compensator
Specifica
Analiti Chemical Oxygen Demand (COD)
Descrizione A fresh reagent ampoule blank must be prepared for each series of tests; therefore the number of samples that can be tested with each kit will vary.
Da utilizzare con (applicazione) Reagenti premisurati per la determinazione precisa e a basso costo della domanda chimica di ossigeno (COD), determinazione del contenuto di sostanze organiche ossidabili nelle acque reflue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Digestor block as well as a photometer or spectrophotometer
Include Manuale di istruzioni
N. di test 24
Range 0 - 15000 ppm
Metodo test Senza mercurio
Durata del test 2 hr. digestion
Tipo COD Vials Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COD Reagent Vials 0-15,000 ppm (HR+) Mercury-free
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.