Learn More
Cole-Parmer™ ChemFluor™ PTFE Tubing
Codice prodotto. 15427793
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
4.8 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno unitSize
15427793 6.4 mm Pezzo
15447793 4.8 mm Pezzo
11725898 4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15427793 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 9600008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for chemical transfer and pharmaceutical processes
  • Most flexible fluoropolymer.
  • Excellent chemical compatibility.
  • Translucent.
  • Certification: FDA compliant.
  • Temperature range: -450 to +550°F (-268 to +288°C).
  • Sterilize: Autoclave, ethylene oxide, or dry heat.
Specifica
Certificazione/Conformità European Pharmacopoeia;FDA;3A;NSF-51;ADCF;NSF-61;USP;Non-DEHP;Non-Phthalate
Descrizione Most flexible fluoropolymer.
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 7.9 mm
Overall Length (English) 50 ft.
Overall Length (Metric) 15.2 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Chemical transfer and pharmaceutical processes.
Min. Operating Temperature (English) -450°F
Min. Operating Temperature (Metric) -267°C
Quantità confezione 50 ft./Pk.
Resistance Properties Excellent chemical compatibility.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, ethylene oxide, or dry heat.
Colore Semitrasparente
Pressione massima 63 psi
Max. Operating Temperature (English) 550°F
Max. Operating Temperature (Metric) 287°C