Learn More
Chemical Binder Spillage Treatment, Pure, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10050390 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità confezione:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità confezione Dimensione della confezione
10050390 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050390 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S/7435/53
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Universally applicable chemical binder suitable for use with all chemical spills.
  • Binds with liquids with a volume up to 75 times its own weight
  • Does not eliminate the hazards associated with a spillage and the residue must be handled and disposed of according to the substance bound
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Quantità confezione 500 g