Learn More
WTW™ Kit di analisi per COD (richiesta chimica d'ossigeno)
Codice prodotto. 11747105
Cambia vista
Click to view available options
Range:
13 a 20 °C
20 to 1500 mg/L
200 to 15,000 mg/L
25 to 1500 mg/L
300 to 3500 mg/L
4 to 5 at 25°C
6 a 20 °C
9 at 20°C
Dimensione della confezione:
0.75kg
400mL
75 GR
pezzi 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
11747105 4 to 5 at 25°C 400mL
11761043 13 a 20 °C 0.75kg
11727315 25 to 1500 mg/L 75 GR
11774725 300 to 3500 mg/L pezzi 25
11764725 9 at 20°C pezzi 25
11791073 6 a 20 °C pezzi 25
11757105 20 to 1500 mg/L pezzi 25
11767105 200 to 15,000 mg/L 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11747105 Fornitore WTW™ N. del fornitore 251990
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Get accurate Chemical Oxygen Demand (COD) test results with the Chlorine dioxide reagent test kit.
  • Variety of instrumentation for measuring Chemical Oxygen Demand (COD)
  • Safe determinations of COD in water
  • Chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>) reagent test kit
  • For waste water, production control, ground water, surface water
  • For PhotoLab&reg; S6, PhotoLab&reg; S12, PhotoLab&reg; Spectral, spectroFlex photometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 15705
Da utilizzare con (applicazione) Wastewater, production control, ground water, surface water
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhotoLab™ 6000 photometer, Photoflex™ meter
N. di test 100
Range 4 to 5 at 25°C
Tipo Fluoride (F) reagent test kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COD Reagent Vario LR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver(1+) sulphate, potassium dichromate