Learn More
Fisherbrand™ Chemical Sorbent Pads, High Visibility
Codice prodotto. 15893720 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.14 L
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15893720 1.14 L pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15893720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.00€
    122.82€ / pezzi 100
    Risparmia 78.18€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Yellow colour-coded sorbent pads are highly visible for safety and easy separation of hazardous waste.
  • Yellow colour for high visibility
  • 3-ply pads
  • Perforated on centreline for dividing in half - reduces waste
  • Does not react with aggressive fluids
Spillage, absorbent, spill, sorbent
Specifica
Assorbanza Hydrophilic, Oleophilic
Colore Yellow
Capacità (sistema metrico) 1.14 L
Materiale Polypropylene
Tipo Chemical Sorbent
Da utilizzare con (applicazione) Abrasion-resistant, lint-resistant and chemical-resistant sorbent for oil or solvent-based liquids
Capacità portata carico (sistema metrico) 5.3 kg
Quantità confezione 100 Pads/Pk.
Spessore 3-ply
Dimensioni (L x P) 500 x 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema metrico) 400 mm