Learn More
Fisherbrand™ Chemical Sorbent Particulate
Codice prodotto. 15873720 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15873720 100 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15873720
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Absorbs quickly, thanks to its fast wicking action. Encapsulates spills on contact.
  • Ideal for oil clean up on open water and land applications
  • Fibrous sorbent for non-aggressive spills of oil based or solvent based liquids
  • Compressed bale pack
  • Loose fibrous peat moss structure
Spillage, absorbent, spill, sorbent
Specifica
Colore Brown
Capacità (sistema metrico) 100 L
Materiale Large Fiber Sphagnum Peat Moss
Tipo Chemical Sorbent
Formato Bale
Da utilizzare con (applicazione) Fibrous Sorbent for non-aggressive spills of Oil Based or Solvent Based Liquids.
Peso (sistema metrico) 12.3 kg