Learn More
Fisherbrand™ Chemical Sorbent Pillow
Codice prodotto. 15813730 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
42 L
Dimensione della confezione:
pezzi 32
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15813730 42 L pezzi 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15813730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    227.36€ / pezzi 32
    Risparmia 29.64€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A chemical sorbent pillow filled with green polypropylene that absorbs chemicals and hazardous liquids. Ideal for absorbing spills and leaking fluids in tight spaces or under persistent drip sources.
  • Green polypropylene filling
  • Ideal for spills and leaking fluids, or under persistent drip sources
  • Perfect for use in small or hard to reach areas
Spillage, absorbent, spill, sorbent
Specifica
Assorbanza Hydrophilic, Oleophilic
Colore Green
Descrizione Chemical absorbent pillow
Capacità (sistema metrico) 42 L
Materiale Meltblown, Spunbond
Tipo Chemical Absorbent
Da utilizzare con (applicazione) Under persistent drip sources, in tight spaces, for large spills once contained. Water-base, oil-base, or solvent-base liquids
Quantità confezione 32/Pk.
Dimensioni (L x P) 230 x 230 mm
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 230 mm
Peso (sistema metrico) 4.5 kg