Learn More
Fisherbrand™ Chemical Sorbent Socs
Codice prodotto. 15803730 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
43 L
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15803730 43 L pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15803730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    131.89€ / pezzi 12
    Risparmia 27.11€
    17% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical sorbent socs absorb chemicals and hazardous liquids. Strong wicking action, absorption begins instantly with no need to turn the soc.
  • Strong wicking action: absorption begins immediately after contact with spilled liquid
  • No need to turn the soc
  • Flexible design allows soc to fit around any machine, corner or curve
  • Ideal for containing and absorbing leaks and spills
Spillage, absorbent, spill, sorbent
Specifica
Assorbanza Hydrophilic, Oleophilic
Colore Green
Descrizione Chemical sorbent soc
Capacità (sistema metrico) 43 L
Materiale Spunbond Meltblown Polypropylene
Tipo Chemical Sorbent
Da utilizzare con (applicazione) Chemical resistant, universal sorbent sock for spills of water base, oil base, or solvent base liquids
Quantità confezione 12/Cs.
Dimensioni (L x P) 1.2 m x 76 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1.2 m
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Peso (sistema metrico) 5.3 kg