Learn More
3M™ Chemical Sorbent
Codice prodotto. 10708035
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
48c m x 30 m
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10708035 48c m x 30 m pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10708035 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000088219
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00€
    327.77€ / pezzi 2
    Risparmia 180.23€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Tipo Chemical Sorbent
Quantità confezione 2/Cs.
Dimensioni (L x P) 48c m x 30 m
Peso (sistema metrico) 8.6 kg