Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Codice prodotto. 17950770 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17950770 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) pezzi 240
17960750 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H) pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17950770 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170847
In stock
Con le economiche etichette in polipropilene bianche opache (B-7425) è possibile contrassegnare contenitori di campioni asciutti a temperatura ambiente. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Speciali: prefustellate per l'uso su contenitori o fiale per campioni asciutti a temperatura ambiente
  • Durevoli: resistenti a temperature estreme, contatto chimico moderato e uso quotidiano
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory labelling;Temperature indicating labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 250 Sets / Box
Quantità 250
Dimensioni (sistema metrico) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.375 in
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-7425