Learn More
Brady™ Etichette in polipropilene resistente ad agenti chimici e temperature estreme
Codice prodotto. 17960750 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17960750 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H) pezzi 250
17950770 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia) pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17960750 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170846
In stock
Con le economiche etichette in polipropilene bianche opache (B-7425) è possibile contrassegnare contenitori di campioni asciutti a temperatura ambiente. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette portatile Brady.
  • Speciali: prefustellate per l'uso su contenitori o fiale per campioni asciutti a temperatura ambiente
  • Durevoli: resistenti a temperature estreme, contatto chimico moderato e uso quotidiano
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polypropylene
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and equipment labelling;General identification;Laboratory labelling;Temperature indicating labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Etichette per riga 1
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
N. per confezione 250 Label(s) / Box
Quantità 250
Dimensioni (sistema metrico) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -80°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensioni (L x P) 38.10 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in
Larghezza (sistema metrico) 38.10 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M5-31-7425